Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, naturel, PP
N° de catalogue NALG71-2172-0020
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
N° de catalogue NALG71-2172-0020
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Spécifications
- Taille du bouchon:20 mm
- Couleur:naturel
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:47
- Cat. No.:NALG71-2172-0020
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact