Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 53 B, ambré, PP
N° de catalogue NALG71-2171-0530
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
N° de catalogue NALG71-2171-0530
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Spécifications
- Taille du bouchon:53 B
- Couleur:ambré
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:46
- Cat. No.:NALG71-2171-0530
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..