Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 70 mm, naturel, PP
N° de catalogue NALG71-2154-0700
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
N° de catalogue NALG71-2154-0700
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Spécifications
- Taille du bouchon:70 mm
- Couleur:naturel
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:41
- Cat. No.:NALG71-2154-0700
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..