Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 53B, blanc, PP
Codice catalogo NALG71-2151-0053
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
Codice catalogo NALG71-2151-0053
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Specifiche
- Taille du bouchon:53B
- Couleur:blanc
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:37
- Cat. No.:NALG71-2151-0053
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact