Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bacs de stérilisation, Nalgene®

Bacs de stérilisation, Nalgene®

3,1 l, 260×324×70 mm
N° de catalogue 489-2142
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bacs de stérilisation, Nalgene®
N° de catalogue 489-2142
   Low Manufacturing Impact
Bacs de stérilisation, Nalgene®
Bacs de stérilisation, Nalgene®

3,1 l, 260×324×70 mm

Prix
SFr. 83.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP.

  • Structure robuste
  • Rebords ultrarésistants

Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.

Spécifications
  • Capacité:
    3,1 l
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    260×324×70 mm
  • Cat. No.:
    489-2142
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact