Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bacs de stérilisation, Nalgene®

Bacs de stérilisation, Nalgene®

2,8 l, 159×260×105 mm
N° de catalogue 489-2141
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bacs de stérilisation, Nalgene®
N° de catalogue 489-2141
   Low Manufacturing Impact
Bacs de stérilisation, Nalgene®
Bacs de stérilisation, Nalgene®

2,8 l, 159×260×105 mm

Prix
61.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP.

  • Structure robuste
  • Rebords ultrarésistants

Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.

Spécifications
  • Capacité:
    2,8 l
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    159×260×105 mm
  • Cat. No.:
    489-2141
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact