Bacs de stérilisation, Nalgene®
2 l, 159×260×64 mm
489-2140
PP.
- Structure robuste
- Rebords ultrarésistants
Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.
- Capacité:2 l
- Seq:01
- l×p×h:159×260×64 mm
- Cat. No.:489-2140
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



