Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Bacs de stérilisation, Nalgene®

9,5 l, 311×361×143 mm
N° de catalogue 489-2120
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bacs de stérilisation, Nalgene®
N° de catalogue 489-2120
   Low Manufacturing Impact
Bacs de stérilisation, Nalgene®
Bacs de stérilisation, Nalgene®

9,5 l, 311×361×143 mm

Prix
SFr. 107.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP

  • Rolled edges for extra stiffness
  • Handles for easy carrying

For drying and sterilising instruments and labware, collecting and washing soiled lab equipment.

Spécifications
  • Capacité:
    9,5 l
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    311×361×143 mm
  • Cat. No.:
    489-2120
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact