Set de cryomarqueurs, Nalgene®
Set de cryomarqueurs, noir
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Set de cryomarqueurs, Nalgene®
N° de catalogue 479-0074
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
For permanent marking of cardboard, cloth labels and plastic.
- Ink will not fade at ultra-low temperatures
- Extra fine point
Set consists of 1 red, 1 green, 1 blue and 1 black marker.
Documents
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Set de cryomarqueurs
- Cat. No.:479-0074
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact