Buffer solutions
Type L4697, 7,00, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
- Highest measurement reliability
- No preservative agents
- Hermetically sealed in the glass ampoule
- Sterilised with hot steam
: According to DIN 19 266.
- Cdt:60 Ampoul
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Type L4697
- Précision du pH:±0,010
- Valeur pH:7,00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..