Reference electrodes
Reference electrodes
Électrodes de référence à extrémité libre, système de référence Ag/AgCl et tube de recharge, 9828/95, +5...+135 °C, Verre, KCI 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm, Câble fixe de 5 m
N° de catalogue SCOI285116851
Fournisseur:   SI Analytics
Reference electrodes
N° de catalogue SCOI285116851
Fournisseur:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Électrodes de référence à extrémité libre, système de référence Ag/AgCl et tube de recharge, 9828/95, +5...+135 °C, Verre, KCI 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm, Câble fixe de 5 m
Prix
SFr. 432.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Spécifications
  • Connexion:
    Câble fixe de 5 m
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    9828/95
  • Désignation:
    Électrodes de référence à extrémité libre, système de référence Ag/AgCl et tube de recharge
  • Matière:
    Verre
  • Membrane:
    Céramique
  • Électrolyte:
    KCI 3 mol/l
  • Température:
    +5...+135 °C