Reference electrodes
Reference electrodes
Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pâte, PVDF, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
N° de catalogue SCOI285111767
Fournisseur:   SI Analytics
Reference electrodes
N° de catalogue SCOI285111767
Fournisseur:  SI Analytics
Reference electrodes
Reference electrodes
Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pâte, PVDF, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
Prix
408.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Spécifications
  • Connexion:
    Raccord de connexion à vis
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    B 1881 HD
  • Désignation:
    Électrode de référence, maintenance réduite, système de référence Ag/AgCl
  • Matière:
    PVDF
  • Membrane:
    PVDF
  • Électrolyte:
    Pâte
  • Température:
    −5...+100 °C