Cryoboîtes, Nalgene®
Cryoboîtes, Nalgene®
9×9, Microtubes à centrifuger 0,5 ml, 133×133×52 mm
N° de catalogue 525-0051
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cryoboîtes, Nalgene®
N° de catalogue 525-0051
   Low Manufacturing Impact
Cryoboîtes, Nalgene®
Cryoboîtes, Nalgene®
9×9, Microtubes à centrifuger 0,5 ml, 133×133×52 mm
Prix
SFr. 61.00
Promo
Valide jusqu'à 30/06/2026
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
En PC avec séparateur en mousse.
  • Le couvercle permet les inscriptions au feutre
  • Autoclavables
Pour le stockage microtubes de −150 à 121 °C (ne convient pas dans l'azote liquide en phase liquide).
Le couvercle transparent porte une grille imprimée pour l'inventaire, il permet de visualiser le contenu du tube, et sa position est bloquée pour éviter tout. défaut d'alignement
Spécifications
  • Compartiments:
    9×9
  • Pour:
    Microtubes à centrifuger 0,5 ml
  • l×p×h ext.:
    133×133×52 mm
  • Cat. No.:
    525-0051
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact