Cryoboîtes, Nalgene®
9×9, Microtubes à centrifuger 0,2 ml, 133×133×52 mm
Katalognr. 525-0050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cryoboîtes, Nalgene®
Katalognr. 525-0050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
En PC avec séparateur en mousse.
- Le couvercle permet les inscriptions au feutre
- Autoclavables
Pour le stockage microtubes de −150 à 121 °C (ne convient pas dans l'azote liquide en phase liquide).
Le couvercle transparent porte une grille imprimée pour l'inventaire, il permet de visualiser le contenu du tube, et sa position est bloquée pour éviter tout. défaut d'alignement
Technische Daten
- Compartiments:9×9
- Pour:Microtubes à centrifuger 0,2 ml
- l×p×h ext.:133×133×52 mm
- Cat. No.:525-0050
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact