Récipients Dewar, Nalgene®
Récipients Dewar, Nalgene®
Récipient Dewar 4150-2000
N° de catalogue 478-5402
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Récipients Dewar, Nalgene®
N° de catalogue 478-5402
   Low Manufacturing Impact
Récipients Dewar, Nalgene®
Récipients Dewar, Nalgene®
Récipient Dewar 4150-2000
Prix
195.00 SFr.
Promo
Valide jusqu'à 30/06/2026
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE flask and cover. Shatterproof flasks for short term storage of ice water, dry ice solvent and liquid nitrogen.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Spécifications
  • Désignation:
    Récipient Dewar 4150-2000
  • Seq:
    02
  • Hauteur intérieure:
    231 mm
  • Cat. No.:
    478-5402
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Capacité:
    2 L
  • Gamme de température:
    –196...+100 °C
  • Ø col:
    122 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Modèle:
    4150-2000
  • Overall height:
    282 mm