Burettes, Nalgene®
Burettes, Nalgene®
50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml
N° de catalogue 612-2559
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Burettes, Nalgene®
N° de catalogue 612-2559
   Low Manufacturing Impact
Burettes, Nalgene®
Burettes, Nalgene®
50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml
Prix
SFr. 201.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acrylique translucide, avec pointe en PMP, robinet et bouchon en TFE.
  • Résiste aux bases et acides minéraux dilués sauf HF et NH₄OH
  • Non conçue pour une utilisation avec de l'alcool ou des solvants organiques
Résistante et idéale pour un usage général dans les écoles, en laboratoire industriel ou sur le terrain.
Certifications: ASTM E287
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,1 ± ml
  • Cat. No.:
    612-2559
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • NALG71-3650-1025
    Robinet de burette, 25 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - SFr. 340.00