Closed dome tanks
Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm, 210 l, 559×1099 mm
N° de catalogue NALG2650-0055
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
N° de catalogue NALG2650-0055
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
NALG2650-0030_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Capacité:210 l
- Désignation:Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm
- Ø ext.×h:559×1099 mm
- Cat. No.:NALG2650-0055
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTaille du bouchonPour flaconsDisponibilitéPrix
- NALG2651-0200joint de silicone, pince « true union »152,3 mm75/115/ 210/380 lConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’130.00