Closed dome tanks
Closed dome tanks
Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm, 115 l, 470×981 mm
N° de catalogue NALG2650-0030
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
N° de catalogue NALG2650-0030
   Low Manufacturing Impact
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm, 115 l, 470×981 mm
Prix
1 530.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    115 l
  • Désignation:
    Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm
  • Ø ext.×h:
    470×981 mm
  • Cat. No.:
    NALG2650-0030
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Taille du bouchon
    Pour flacons
    Disponibilité
    Prix
  • NALG2651-0200
    joint de silicone, pince « true union »
    152,3 mm
    75/115/ 210/380 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’130.00