Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
250 ml
N° de catalogue 215-7875
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue 215-7875
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PE-BD, avec joint compte-gouttes et bouchon en PP.
- Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 80 °C
- Le bouchon fixé ne peut pas être perdu
- Étanches
Distribuent uniquement des gouttes. Remplissage aisé.
Spécifications
- Capacité:250 ml
- Cat. No.:215-7875
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..