Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
30 ml
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue 215-7872
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PE-BD, avec joint compte-gouttes et bouchon en PP.
- Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 80 °C
- Le bouchon fixé ne peut pas être perdu
- Étanches
Distribuent uniquement des gouttes. Remplissage aisé.
Spécifications
- Capacité:30 ml
- Cat. No.:215-7872
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact