Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
250 ml, 43-415, 33 mm, 62×62×116 mm
  215-7284
   Low Manufacturing Impact|Product Transparency and Disclosure
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
  215-7284
   Low Manufacturing Impact|Product Transparency and Disclosure
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons carrés à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
250 ml, 43-415, 33 mm, 62×62×116 mm
66.30 SFr.
1 * 12 ST
En PE-HD translucide ou en PPCO translucide, avec bouchon à visser en PP.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids. PPCO: Very good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to +120 °C. PPCO: Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Leakproof
Pour le stockage et l'expédition d'échantillons. Col large pour un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés. La forme carrée réduit l'encombrement.
  • Filetage:
    43-415
  • Capacité:
    250 ml
  • l×p×h:
    62×62×116 mm
  • Ø int. col:
    33 mm
  • Cat. No.:
    215-7284
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact|Product Transparency and Disclosure