Mallets
Mallets
Mallet, acc. to Collin, 220 g, 30 mm, 200 mm
N° de catalogue MART23-208-20
Fournisseur:   KLS Martin Group
Mallets
N° de catalogue MART23-208-20
Fournisseur:  KLS Martin Group
Mallets
Mallet, acc. to Collin, 220 g, 30 mm, 200 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Spécifications
  • Désignation:
    Mallet, acc. to Collin
  • Longueur:
    200 mm
  • Seq:
    02
  • Ø tête:
    30 mm
  • Poids de la tête:
    220 g