Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 4 L
N° de catalogue NADIEC-860-4L
Marketsource
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue NADIEC-860-4L
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:4 L
- Désignation:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



