Acrylamide
Acrylamide
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue NADIEC-201-100G
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Acrylamide
N° de catalogue NADIEC-201-100G
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide
Acrylamide
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  79-06-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:84,5 °C
  • Densité:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:138 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g