Filter paper for breweries
MN 614, 150 mm
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
- N°:MN 614
- Seq:30
- Taille:150 mm
- Cat. No.:MANA527015
- Épaisseur:0,25 mm
- Poids:75 g/m²
- Vitesse de filtration:25 s
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..