Entonnoir
Entonnoir
Entonnoir avec pince, 100 ml, Acier inoxydable
N° de catalogue 516-7034
Fournisseur:   Sartorius
Entonnoir
N° de catalogue 516-7034
Fournisseur:  Sartorius
Entonnoir
Entonnoir
Entonnoir avec pince, 100 ml, Acier inoxydable
Prix
476.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable, autoclavable.
À utiliser avec les porte-filtres pour le comptage des colonies.
Informations de commande: entonnoir et pince fournis (couvercle et joint à commander séparément).
Spécifications
  • Capacité:
    100 ml
  • Désignation:
    Entonnoir avec pince
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 512-3427
    Joint en silicone pour couvercle 100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 15.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 512-3423
    Couvercle pour entonnoir 500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 136.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 512-3426
    Couvercle pour entonnoir 100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 123.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 512-3425
    Joint en silicone pour couvercle 500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 35.40