Flacons à tare
15 ml, 30×30 mm, 34/12
N° de catalogue 611-1236
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®.
- Bouchon interchangeable
- Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
- Disponible en forme basse, moyenne ou haute
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Ø×h:30×30 mm
- RN:34/12
- Capacité:15 ml