Adaptateurs multiples
Adaptateurs multiples
29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue 201-2216
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Adaptateurs multiples
N° de catalogue 201-2216
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Adaptateurs multiples
Adaptateurs multiples
29/32 NS, 29/32 NS
Prix
SFr. 98.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Deux rodages normalisés femelles et un mâle, deux cols parallèles.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Rodage femelle:
    29/32 NS