Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue 271-2212
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté 3.3
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec deux prises 29/32 au sol standard et un cône 29/32 au sol standard. Col latéral incliné vers le haut selon un angle de 105°.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Rodage mâle:29/32 NS
- Rodage femelle:29/32 NS
- Seq:04