Solution de décontamination, RNase AWAY®
RNase AWAY®, 475 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Solution de décontamination, RNase AWAY®
N° de catalogue 732-2351
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Solution prête à l'emploi pour une élimination aisée et rapide de toutes les traces de Rnase sur les surfaces de travail, instruments, micropipettes, articles en verre et en plastique.
- Nettoyage simple de différentes surfaces
- Particulièrement adaptée aux matériaux non autoclavables
- Remplace les processus laborieux tels que les traitements au DEPC
Solution prête à l'emploi pour l'élimination de toutes les traces d'ADN. Nettoyage des surfaces de travail, instruments, micropipettes, thermocycleurs, etc.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:475 mL
- Désignation:RNase AWAY®
- Cat. No.:732-2351
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact