Solution de décontamination, RNase AWAY®
RNase AWAY®, 250 mL
N° de catalogue 732-2270
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Solution de décontamination, RNase AWAY®
N° de catalogue 732-2270
   Low Manufacturing Impact
Numéro CAS:  
Solution de décontamination, RNase AWAY®
Solution de décontamination, RNase AWAY®
RNase AWAY®, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 28.00
Promo
Valide jusqu'à 30/06/2026
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Solution prête à l'emploi pour une élimination aisée et rapide de toutes les traces de Rnase sur les surfaces de travail, instruments, micropipettes, articles en verre et en plastique.
  • Nettoyage simple de différentes surfaces
  • Particulièrement adaptée aux matériaux non autoclavables
  • Remplace les processus laborieux tels que les traitements au DEPC
Solution prête à l'emploi pour l'élimination de toutes les traces d'ADN. Nettoyage des surfaces de travail, instruments, micropipettes, thermocycleurs, etc.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    RNase AWAY®
  • Cat. No.:
    732-2270
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Spécifications