MULTISKAN ASCENT, 220V AV.4 FILT Accepte jusqu' 8 filtres, de 340 850 nm Une technologie brevete mono-canal Microplaques 96 puits, linarit jusqu' 4 units de D.O. Microplaques 384 puits, linarit jusqu' 3 units de D.O. Appropri pour m 1 * 1 Pce
Catalog # 735-0435
Supplier: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Frequently Bought Together