Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N 860.3 FT.40.18
N° de catalogue 181-3477
Fournisseur:   KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N° de catalogue 181-3477
Fournisseur:  KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N 860.3 FT.40.18
Prix
SFr. 6’188.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system prevents the accumulation of condensates within the pump heads. Ideal for applications with exceedingly wet vapors.
  • Grande résistance à la vapeur et aux condensats
  • Résistance aux produits chimiques, convient donc pour des gaz et vapeurs très agressifs ou corrosifs
  • Exempte d'entretien
  • Respect de l'environnement
  • Etanchéité au gaz, taux de fuites d'environ 6x10-3 mbarsxl/s (pas testée en série)
Integrated KNF self-drying system ensures that condensate is quickly removed from the pump heads without the vacuum being altered. This significantly reduces process time and preserves the pump heads.
Informations de commande: Includes ready-to-connect, chemically resistant diaphragm vacuum pump with a mains switch, mains cable, fully automatic self-drying system and PTFE hose attachments.
Attention: Débit à la pression atmosphérique
Spécifications
  • Modèle:
    N 860.3 FT.40.18
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    181-3477
  • Débit:
    60 l/min
  • Indice de protection:
    IP 54
  • Poids:
    14,8 kg
  • Raccord de tuyau:
    ID 12
  • L×P×H:
    291×331×278 mm
  • Ultimate vacuum:
    4 mbar (abs.), max.
  • Pression de service:
    1,0 bar