Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N 840.3 FT.40.18
N° de catalogue 181-3472
Fournisseur:   KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N° de catalogue 181-3472
Fournisseur:  KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
Pompes à vide à membrane, LABOPORT® SD
N 840.3 FT.40.18
Prix
SFr. 3’855.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system prevents the accumulation of condensates within the pump heads. Ideal for applications with exceedingly wet vapors.
  • Grande résistance à la vapeur et aux condensats
  • Résistance aux produits chimiques, convient donc pour des gaz et vapeurs très agressifs ou corrosifs
  • Exempte d'entretien
  • Respect de l'environnement
  • Etanchéité au gaz, taux de fuites d'environ 6x10-3 mbarsxl/s (pas testée en série)
Integrated KNF self-drying system ensures that condensate is quickly removed from the pump heads without the vacuum being altered. This significantly reduces process time and preserves the pump heads.
Ordering information: Includes ready-to-connect, chemically resistant diaphragm vacuum pump with a mains switch, mains cable, fully automatic self-drying system and PTFE hose attachments.
Caution: Débit à la pression atmosphérique
Spécifications
  • Modèle:
    N 840.3 FT.40.18
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    181-3472
  • Débit:
    34 l/min
  • Indice de protection:
    IP 44
  • Poids:
    12,9 kg
  • Raccord de tuyau:
    ID 10
  • L×P×H:
    189×341×239 mm
  • Ultimate vacuum:
    10 mbar (abs.), max.
  • Pression de service:
    1,0 bar