Seaux
Seaux
blanc, 9 L, 280 mm, 250 mm
N° de catalogue 216-1610
Fournisseur:   KARTELL
Seaux
N° de catalogue 216-1610
Fournisseur:  KARTELL
Seaux
Seaux
blanc, 9 L, 280 mm, 250 mm
Prix
20.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE-BD, blanc.
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Graduation en litres
  • Bec verseur
Pour une utilisation en laboratoire et dans le secteur industriel. Avec anse en acier et poignée en plastique.
Spécifications
  • Capacité:
    9 L
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    250 mm
  • Ø ext.:
    280 mm