Tubes à essai
10 ml, 105 mm, 16 mm, PS, conique
N° de catalogue 212-6110
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
- PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
- Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Type:conique
- Capacité:10 ml
- Longueur:105 mm
- Matière:PS
- Seq:07