Cooling Boxes
Cooling Boxes
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
N° de catalogue 478-0213
Fournisseur:   KARTELL
Cooling Boxes
N° de catalogue 478-0213
Fournisseur:  KARTELL
Cooling Boxes
Cooling Boxes
32 l, 280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Prix
SFr. 230.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Informations de livraison: Cooling block is available for cooling boxes.
Spécifications
  • Capacité:
    32 l
  • Dimensions:
    280×450×380 mm (ext); 230×400×320 mm (int)
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • KART3707
    HDPE cooling block for Kartell Frigo box
    500 ml
    17,5×9×3 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 10.90