Drip closures
Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 19 mm, GL 32, Compte-gouttes à bec verseur court
N° de catalogue 217-0490
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Spécifications
- Pour:Compte-gouttes à bec verseur court
- Filetage:GL 32
- Désignation:Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 19 mm
- Seq:05