Drip closures
Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 16 mm, GL 18, Compte-gouttes à bec verseur court
Catalog # 217-0488
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
- Good chemical resistance, good temperature resistance
- Available in two lengths
- Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Specifications
- Pour:Compte-gouttes à bec verseur court
- Filetage:GL 18
- Désignation:Bouchons filetés compte-gouttes, longueur tube 16 mm
- Seq:01