Microtubes à centrifuger
1,5 ml, bleu, avec couvercle à charnière, non graduée, fond conique, non stériles
N° de catalogue 211-2900
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
En PP.
- Parfaitement adaptés aux micro-analyses
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 14 000×g
Spécifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:non graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:bleu
- Seq:02