Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, non graduée, fond conique, non stériles
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
En PP.
- Parfaitement adaptés aux micro-analyses
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 14 000×g
Documents
Spécifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:non graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.