Microplates, 96-well
Plaque à 96 puits, fond en U, aseptique, incolore, 367 µl, 96
N° de catalogue KART2621
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
: PS covers are sold separately.
Spécifications
- Nb de puits:96
- Volume:367 µl
- Couleur:incolore
- Désignation:Plaque à 96 puits, fond en U, aseptique
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KART2623Couvercles pour plaques de microtitrage à 96 puits, PS, aseptiquesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 83.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KART2623/SCouvercles pour plaques de microtitration à 96 puits, PS, stérilesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 87.00