Microplates, 96-well
Plaque à 96 puits, fond plat, aseptique, incolore, 370 µl, 96
Catalog # KART2620
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
Ordering information: PS covers are sold separately.
Specifications
- Nb de puits:96
- Volume:370 µl
- Couleur:incolore
- Désignation:Plaque à 96 puits, fond plat, aseptique
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- KART2623Couvercles pour plaques de microtitrage à 96 puits, PS, aseptiquesLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 83.30
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- KART2623/SCouvercles pour plaques de microtitration à 96 puits, PS, stérilesLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 87.00