Cuves à usage unique
Disposable cuvettes, Semi-micro, 280 – 800 nm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Catalog # 634-8537
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
Specifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,5 ml
- Matière fenêtre:PMMA
- Désignation:Disposable cuvettes
- Hauteur:45 mm
- Seq:005
- Plage de mesure:280 – 800 nm
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 634-8538Bouchon, PE-BD, pour cuves avec ouverture carrée, 10×10 mmLog in for availability1 * 5.000 ST - SFr. 445.00