Cuves à usage unique
Disposable cuvettes, Semi-micro, 280 – 800 nm, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
634-8533
: KARTELL
Cuves à usage unique en PS ou en PMMA avec une transmission de 70% à 300 nm.
- 44,5 to 45 mm height
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:2,5 ml
- Matière fenêtre:PMMA
- Désignation:Disposable cuvettes
- Hauteur:45 mm
- Seq:006
- Plage de mesure:280 – 800 nm