Béchers forme basse
25 ml, , 49 mm, 34 mm, 1 ml
Catalog # 213-0185
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
En PMP (TPX) transparent.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à 150 °C (170 °C à court terme), autoclavables
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Pour un usage général, avec bec verseur et graduation en relief très lisible.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Ø ext.:34 mm
- Intervalle de graduation:1 ml
- Capacité:25 ml
- Hauteur:49 mm
- Seq:01