Range-paillasse
1100 ml, 199,7 mm, 190 mm, 147 mm, 89 mm
N° de catalogue 216-1481
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
PP, blanc.
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Robustes
- Imperméable aux liquides
Idéal pour garder les instruments, pipettes, thermomètres et nombreux autres outils de laboratoire rangés et à portée de main. Avec socle extra-large pour plus de stabilité.
Spécifications
- Ø ext.:147 mm
- Ø int.:89 mm
- Capacité:1100 ml
- Hauteur int.:190 mm
- Hauteur ext.:199,7 mm