Range-paillasse
Range-paillasse
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
N° de catalogue 216-1480
Fournisseur:   KARTELL
Range-paillasse
N° de catalogue 216-1480
Fournisseur:  KARTELL
Range-paillasse
Range-paillasse
230 ml, 106,5 mm, 100 mm, 98 mm, 60 mm
Prix
SFr. 19.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Robustes
  • Imperméable aux liquides
Idéal pour garder les instruments, pipettes, thermomètres et nombreux autres outils de laboratoire rangés et à portée de main. Avec socle extra-large pour plus de stabilité.
Spécifications
  • Ø ext.:
    98 mm
  • Ø int.:
    60 mm
  • Capacité:
    230 ml
  • Hauteur int.:
    100 mm
  • Hauteur ext.:
    106,5 mm