Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
Microcentrifuge tubes, with cap, PE, 0,5 ml, incolore, with attached lid, Beckman® type, non graduated, conical bottom, non sterile
N° de catalogue 211-2905
Fournisseur:   KARTELL
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue 211-2905
Fournisseur:  KARTELL
Microtubes à centrifuger
Microtubes à centrifuger
Microcentrifuge tubes, with cap, PE, 0,5 ml, incolore, with attached lid, Beckman® type, non graduated, conical bottom, non sterile
Prix
SFr. 34.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Microtubes en PP avec bouchon. Fond conique. Volume : 0,75 ml. Dimensions : 32×8 mm.
Packaging: 1000 pièces/sachet.
Documents
Spécifications
  • Type:
    with attached lid, Beckman® type
  • Version:
    non graduated, conical bottom, non sterile
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Microcentrifuge tubes, with cap, PE