Microtubes à centrifuger
Microcentrifuge tubes, with cap, PP, 0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, non graduée, fond conique
N° de catalogue 211-2904
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Microtubes en PP avec bouchon. Fond conique. Volume : 0,75 ml. Dimensions : 32×8 mm.
Emballage: 1000 pièces/sachet.
Documents
KART1298_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:non graduée, fond conique
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Microcentrifuge tubes, with cap, PP
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..